Läs mer
OPTIZYME™ 10X Buffer Sau3AI, Fisher BioReagents™
Produktkod. 11954862
Change view
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11954862 1 ml Varje
1 options
Produktkod. 11954862 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP80911
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
1X Buffer Composition:
33mM Tris-acetate (pH 7.9 at 37°C), 10mM Mg-acetate, 66mM K-acetate, 0.02% Triton X-100 and 0.1mg/mL BSA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sau3AI
Fysisk form Liquid
Kvantitet 1 ml
Formulering 33mM Tris Acetate (pH 7.9 at 37°C), 10mM Magnesium Acetate, 66mM Potassium Acetate, 0.1mg/mL BSA, 0.02% Triton™ X-100