Läs mer
OPTIZYME™ AloI, Fisher BioReagents™
Produktkod. 11994822
Change view
Kvantitet:
100 U
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
11994822 100 U Varje
1 options
Produktkod. 11994822 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP80751
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
5'...^ 7 (N) GAAC (N) 6 TCC (N) 12-13 ^...3'
3'...^ 12-13 (N) CTTG (N) 6 AGG (N) 7 ^...5'
Levereras med: 10X OPTIZYME Buffert 5
Villkor för 100 % aktivitet:
  • 1X OPTIZYME Buffert 5: 10 mM Tris-HCl (pH 8,5 vid 37 °C), 10 mM MgCl2 , 100 mM KCl och 0,1 mg/ml BSA
  • Inkubera vid 30 °C
Enzymaktivitet i OPTIZYME buffertar:
  • Buffert 1: 0 - 20 %
  • Buffert 2: 0 - 20 %
  • Buffert 3: 0 - 20 %
  • Buffert 4: 20 - 50 %
  • Buffert 5: 100 %
Förvaringsbuffert:
  • 10 mM Tris-HCl (pH 7,4 vid 25 °C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA och 50 % (v/v) glycerol
  • Ligering och återklyvning:
  • Ungefär 70 % av DNA-fragmenten kan ligeras och mer än 80 % av dessa kan skäras om efter 10-faldig översmältning med AloI.
  • Anmärkningar:
    • Inkubation vid 37 °C resulterar i 20 % aktivitet.
    • AloI producerar dubbelsträngade snitt på båda sidor från den avbrutna igenkänningsplatsen. Dess unika egenskap är en degenererad klyvningspunkt på 3-sidan av igenkänningssekvensen (12 eller 13 nukleotider bort).
    • Närvaron av S-adenosylmetionin i reaktionsblandningen resulterar i ofullständig klyvning med AloI.
    • Mer än 10-faldig översmältning med AloI kan resultera i stjärnaktivitet.
    • AloI kan förbli associerad med det klyvda DNA:t. Detta kan orsaka förskjutning av DNA-band under elektrofores. För att undvika atypiska DNA-bandmönster, använd 6X DNA Loading Dye& SDS-lösning för provberedning eller värm det digererade DNA:t i närvaro av SDS före elektrofores.
    Metyleringseffekter:
    Damm: Kan överlappa - effekt ej fastställd
    • 5'...GAAC(N) 4 Gm6A TCC...3'
  • 3'...CTTG(N) 4 C Tm6AGG...5'
  • (Klyveffekt ej fastställd)
  • Dcm: Kan överlappa - ingen effekt
    • 5'...GAAC(N) 6 TCm5CW GG...3'
  • 3'...CTTG(N) 6 AG GWm5CC...5'
  • (Ingen effekt på klyvningen)
  • CpG: Kan överlappa - klyvning försämrad
    • 5'...m5C GAAC(N) 6 TCC...3'
  • 3'... Gm5CTTG(N) 6 AGG...5'
  • (Klyvningen är blockerad)
    • 5'...GAAC(N) 6 TCm5C G...3'
  • 3'...CTTG(N) 6 AG Gm5C...5'
  • (Ingen effekt på klyvningen)
    • 5'...GAAm5C G(N) 5 TCC...3'
  • 3'...CTT Gm5C(N) 5 AGG...5'
  • (Ingen effekt på klyvningen)
  • EcoKI: Överlappar aldrig – ingen effekt
  • EcoBI: Överlappar aldrig - ingen effekt
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Koncentration 1 till 3 U/μ L
    Komponenter 25 till 50 % vatten,> 50% Glycerin
    Inkubatortemperatur 30 °C
    pH 7.4
    För användning med (applikation) >95 % av DNA-fragmenten kan ligeras och skäras igen efter 50-faldig översmältning med AloI
    Förvaringsbuffert 10 mM Tris HCl (pH 7,4 vid 25 °C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA, 50 % glycerol
    Innehåll och lagring Förvara behållaren väl tillsluten
    Kvantitet 100 U
    Klipp webbplats (7/12)GAAC(N)6TCC(12/7)
    Produkttyp AloI
    Form Vätska