Läs mer
OPTIZYME™ AluI, Fisher BioReagents™
Kvantitet:
600 U
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
5'...A G^C T...3'
3'...T C^G A...5'
Supplied with: 10X OPTIZYME Buffer 4
Conditions for 100% Activity:
- 1X OPTIZYME Buffer 4: 33mM Tris-acetate (pH 7.9 at 37°C), 10mM Mg-acetate, 66mM K-acetate and 0.1mg/ml BSA
- Incubate at 37°C
- Buffer 1: 50 - 100%
- Buffer 2: 0 - 20%
- Buffer 3: 0 - 20%
- Buffer 4: 100%
- Buffer 5: 0 - 20%
- 10mM Tris-HCl (pH 7.5 at 25°C), 50mM KCl, 1 mM DTT, 0.1mM EDTA, 0.15% Triton X-100, 0.2mg/ml BSA and 50% (v/v) glycerol
- 5'...TGm6AGCT(N)5 TGCT...3'
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 10 U/μL |
| Komponenter | 25 to 50% Water, >50% Glycerin |
| Inkubatortemperatur | 37°C |
| pH | 7.4 |
| För användning med (applikation) | >95% of DNA fragments can be ligated and re-cut after 50-fold over-digestion with AluI |
| Förvaringsbuffert | 10mM Tris HCl (pH 7.5 at 25°C), 50mM KCl, 1mM DTT, 0.1mM EDTA, 0.15% Triton™ X-100, 0.2mg/mL BSA, 50% Glycerol |
| Innehåll och lagring | Keep container tightly closed |
| Kvantitet | 600 U |
| Klipp webbplats | AG.CT |
| Produkttyp | Alul |
| Visa mer |