Läs mer
OPTIZYME™ BglI, Fisher BioReagents™
Produktkod. 11954802
Change view
Kvantitet:
2000 U
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
11954802 2000 U Varje
1 options
Produktkod. 11954802 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP80461
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
5'...GCCNNNN^NGG C...3'
3'...CGGN^NNNNCC G...5'
Levereras med: 10X OPTIZYME Buffert 3-
villkor för 100 % aktivitet:
  • 1X OPTIZYME Buffert 3: 50 mM Tris-HCl (pH 7,5 vid 37 °C), 10 mM MgCl2 , 100 mM NaCl och 0,1 mg/ml BSA
  • Inkubera vid 37 °C
Enzymaktivitet i OPTIZYME buffertar:
  • Buffert 1: 0 - 20 %
  • Buffert 2: 50 - 100 %
  • Buffert 3: 100 %
  • Buffert 4: 0 - 20 %
  • Buffert 5: 100 %
Förvaringsbuffert:
  • 10 mM Tris-HCl (pH 7,5 vid 25 °C), 300 mM NaCl, 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA och 50 % (v/v) glycerol
  • Ligering och återklyvning:
  • Mer än 95 % av DNA-fragmenten kan ligeras och skäras igen efter 50-faldig överspjälkning med BglI.
  • Digestion av agaros-inbäddat DNA:
  • Minst 5 enheter BglI krävs för fullständig nedbrytning av 1 μg agarosinbäddat lambda-DNA på 16 timmar.
  • Metyleringseffekter:
  • Dam: Överlappar aldrig - ingen effekt
  • Dcm: Kan överlappa - ingen effekt
    • 5'...GCm5CW GGNNGGC...3'
  • 3'...CG GWm5CCNNCCG...5'
  • (Ingen effekt på klyvningen)
  • CpG: Kan överlappa - klyvning försämrad
    • 5'...GCm5C G(N) 3 m5C GGC...3'
  • 3'...CG Gm5C(N) 3 Gm5CCG...5'
  • (Ingen effekt på klyvningen)
    • 5'...GCC(N)5GGm5C G...3'
  • 3'...CGG(N)5CC Gm5C...5'
  • (Klyvningen är nedsatt)
    • 5'...m5C GCC(N) 5 GGm5C G...3'
  • 3'... Gm5CGG(N) 5 CC Gm5C...5'
  • (Klyvningen är försämrad)
  • EcoKI: Överlappar aldrig – ingen effekt
  • EcoBI: Överlappar aldrig - ingen effekt
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Koncentration 10 U/μ L
    Komponenter 25 till 50 % vatten,> 50% Glycerin
    Inkubatortemperatur 37 °C
    pH 7.4
    För användning med (applikation) >95 % av DNA-fragmenten kan ligeras och skäras igen efter 50-faldig översmältning med BglI
    Förvaringsbuffert 10 mM Tris HCl (pH 7,5 vid 25 °C), 300 mM NaCl, 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA, 50 % glycerol
    Innehåll och lagring Förvara behållaren väl tillsluten
    Kvantitet 2000 U
    Klipp webbplats GCCNNNN.NGGC
    Produkttyp BglI
    Form Vätska