Läs mer
OPTIZYME™ BglII, Fisher BioReagents™
Produktkod. 11984852
Change view
Kvantitet:
1000 enheter
2 500 U
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11984852 2 500 U Varje
11964852 1000 enheter Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11984852 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP80145
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
5'...A^GATC T...3'
3'...TCTAG^A...5'
Levereras med: 10X OPTIZYME Buffert 3-
villkor för 100 % aktivitet:
  • 1X OPTIZYME Buffert 3: 50 mM Tris-HCl (pH 7,5 vid 37 °C), 10 mM MgCl2 , 100 mM NaCl och 0,1 mg/ml BSA
  • Inkubera vid 37 °C
Enzymaktivitet i OPTIZYME buffertar:
  • Buffert 1: 0 - 20 %
  • Buffert 2: 20 - 50 %
  • Buffert 3: 100 %
  • Buffert 4: 0 - 20 %
  • Buffert 5: 50 - 100 %
Förvaringsbuffert:
  • 10 mM Tris-HCl (pH 8,2 vid 25 °C), 200 mM KCl, 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 0,5 mg/ml BSA och 50 % (v/v) glycerol
  • Ligering och återklyvning:
  • Mer än 95 % av DNA-fragmenten kan ligeras och återklippas efter en 50-faldig översmältning med BglII.
  • Digestion av agaros-inbäddat DNA:
  • Minst 5 enheter BglII krävs för fullständig nedbrytning av 1 μg agarosinbäddat lambda-DNA på 16 timmar.
  • Kompatibla ändar: BamHI, BclI, Bsp143I, MboI, PsuI
  • Metyleringseffekter:
  • Dam: Överlappar helt - ingen effekt
    • AGm6ATCT
  • (Ingen effekt på klyvningen)
  • Dcm: Överlappar aldrig - ingen effekt
  • CpG: Överlappar aldrig - ingen effekt
  • EcoKI: Överlappar aldrig – ingen effekt
  • EcoBI: Kan överlappa - klyvning försämrad
    • 5'...TGm6AGATCT(N) 3 TGCT...3'
  • 3'...AC TCTAGA(N) 3 m6ACGA...5'
  • (Klyvningen är nedsatt)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Koncentration 10 U/μ L
    Komponenter 25 till 50 % vatten,> 50 % glycerin, 1 till 2,5 % natriumklorid
    Inkubatortemperatur 37 °C
    pH 7.4
    För användning med (applikation) >95 % av DNA-fragmenten kan ligeras och skäras igen efter 50-faldig översmältning med BglII
    Förvaringsbuffert 10 mM Tris HCl (pH 8,2 vid 25 °C), 200 mM KCl, 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 0,5 mg/ml BSA, 50 % glycerol
    Innehåll och lagring Förvara behållaren väl tillsluten
    Kvantitet 2 500 U
    Klipp webbplats A.GATCT
    Produkttyp BglII
    Form Vätska