Läs mer
OPTIZYME™ BpiI (BbsI), Fisher BioReagents™
Produktkod. 11974822
Kvantitet:
1000 U
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11974822
Brand: Fisher BioReagents BP80721
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
5'...GAAGAC (N) 2 ^...3'
3'...CTTCTG (N) 6 ^...5'
Levereras med: 10X OPTIZYME Buffert 2
Villkor för 100 % aktivitet:
  • 1X OPTIZYME Buffert 2: 10 mM Tris-HCl (pH 7,5 vid 37 °C), 10 mM MgCl2 , 50 mM NaCl och 0,1 mg/ml BSA
  • Inkubera vid 37 °C
Enzymaktivitet i OPTIZYME buffertar:
  • Buffert 1: 20 - 50 %
  • Buffert 2: 100 %
  • Buffert 3: 50 - 100 %
  • Buffert 4: 50 - 100 %
  • Buffert 5: 50 - 100 %
Förvaringsbuffert:
  • 10 mM Tris-HCl (pH 7,4 vid 25 °C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA och 50 % (v/v) glycerol
  • Ligering och återklyvning:
  • Mer än 95 % av DNA-fragmenten kan ligeras och skäras igen efter 50-faldig översmältning med BpiI.
  • Digestion av agaros-inbäddat DNA:
  • Minst 5 enheter BpiI krävs för fullständig nedbrytning av 1 μg agarosinbäddat lambda-DNA på 16 timmar.
  • Anmärkning:
    • BpiI klyver nedströms om dess igenkänningsställe och kan generera vilka som helst önskade 4 bas 5'-överhäng. Denna funktion är användbar för direkt kloning av PCR-produkter.
  • Metyleringseffekter:
  • Dam: Överlappar aldrig - ingen effekt
  • Dcm: Överlappar aldrig - ingen effekt
  • CpG: Kan överlappa - ingen effekt
    • 5'...GAAGAm5C G...3'
  • 3'...CTTCT Gm5C...5'
  • (Ingen effekt på klyvningen)
    • 5'...m5C GAAGAC...3'
  • 3'... Gm5CTTCTG...5'
  • (Ingen effekt på klyvningen)
  • EcoKI: Överlappar aldrig – ingen effekt
  • EcoBI: Kan överlappa - effekt ej fastställd
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Koncentration 10 U/μ L
    Komponenter 25 till 50 % vatten,> 50% Glycerin
    Inkubatortemperatur 37 °C
    pH 7.4
    För användning med (applikation) >95 % av DNA-fragmenten kan ligeras och skäras igen efter 50-faldig översmältning med BpI
    Förvaringsbuffert 10 mM Tris HCl (pH 7,4 vid 25 °C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA, 50 % glycerol
    Innehåll och lagring Förvara behållaren väl tillsluten
    Kvantitet 1000 U
    Klipp webbplats GAAGAC(2/6).
    Produkttyp BpI
    Form Vätska