Läs mer
OPTIZYME™ ClaI (Bsu15I), Fisher BioReagents™
Produktkod. 11914792
Change view
Kvantitet:
2 500 U
600 U
Koncentration:
10 U/μ L
10 enheter/μl
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Koncentration unitSize
11914792 600 U 10 U/μ L Varje
11904792 2 500 U 10 enheter/μl Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11914792 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP80241
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
5'...AT^CGA T...3'
3'...TAGC^T A...5'
Levereras med: 10X OPTIZYME Buffert 4
Villkor för 100 % aktivitet:
  • 1X OPTIZYME Buffert 4: 33 mM Tris-acetat (pH 7,9 vid 37 °C), 10 mM Mg-acetat, 66 mM K-acetat och 0,1 mg/ml BSA
  • Inkubera vid 37 °C
Enzymaktivitet i OPTIZYME buffertar:
  • Buffert 1: 20 - 50 %
  • Buffert 2: 20 - 50 %
  • Buffert 3: 20 - 50 %
  • Buffert 4: 100 %
  • Buffert 5: 20 - 50 %
Förvaringsbuffert:
  • 10 mM Tris-HCl (pH 8,0 vid 25 °C), 50 mM KCl, 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 0,5 mg/ml BSA och 50 % (v/v) glycero
l
  • Ligering och återklyvning:
  • Mer än 95 % av DNA-fragmenten kan ligeras och återklippas efter 50-faldig översmältning med ClaI.
  • Digestion av agaros-inbäddat DNA:
  • Minst 5 enheter ClaI krävs för fullständig nedbrytning av 1 μg agarosinbäddat lambda-DNA på 16 timmar.
  • Anmärkning:
    • ClaI blockeras av överlappande dammetylering. För att undvika dammetylering, använd en dam-, dcm- stam.
  • Kompatibla ändar: Bsp119I, Hin1I, Hin6I, HpaII, MaeII, MspI, NarI, Psp1406I, SsiI, TaqI, XmiI
  • Metyleringseffekter:
  • Damm: Kan överlappa - blockerad
    • 5'...ATCGm6A TC...3'
  • 3'...TAGC Tm6AG...5'
  • (Klyvningen är blockerad)
  • Dcm: Överlappar aldrig - ingen effekt
  • CpG: Överlappar helt - blockerad
    • 5'...ATCGAT...3'
  • (Klyvningen är blockerad)
  • EcoKI: Överlappar aldrig - ingen effekt
  • EcoBI: Kan överlappa - effekt ej fastställd
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Koncentration 10 U/μ L
    Komponenter >50 % vatten, 25 till 50 % glycerin
    Inkubatortemperatur 37 °C
    pH 7.4
    För användning med (applikation) >95 % av DNA-fragmenten kan ligeras och skäras igen efter 50-faldig översmältning med Cfr9I
    Förvaringsbuffert 10 mM Tris HCl (pH 8 vid 25 °C), 50 mM KCl, 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 0,5 mg/ml BSA, 50 % glycerol
    Innehåll och lagring Förvara behållaren väl tillsluten
    Kvantitet 600 U
    Klipp webbplats AT.CGAT
    Produkttyp ClaI (Bsu15I)
    Form Vätska