Läs mer
OPTIZYME™ DNA-polymeras I, Fisher BioReagents™
Beskrivning
OPTIZYME™ DNA Pol I är ett mallberoende DNA-polymeras som katalyserar 5'-> 3'-DNA-syntes och uppvisar 3'-> 5'-exonukleas, 5'-> 3'-exonukleas och RNas H-aktivitet.
Applikationer och funktioner:
- OPTIZYME DNA-polymeras I märker DNA genom nick-translation i samband med DNas I.
- Andra-strängs cDNA-syntes i samband med RNase H.
- Inkorporering av modifierade nukleotider (t.ex. biotin-, digoxigenin-, aminoallyl-, fluorescensmärkta nukleotider).
- Aktiv i buffertar för OPTIZYME restriktionsenzymer och omvända transkriptaser.
Levereras med:
10X OPTIZYME DNA Pol I-buffert: 500 mM Tris-HCl (pH 7,5 vid 25 °C), 100 mM MgCl2 , 10 mM DTT
Källa: E. Coli celler med en klonad polA -gen för E. Coli
kvalitetskontroll:
Endodeoxiribonukleas-fri
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 10 U/μ L |
| Färg | Färglös |
| pH | 7.5 |
| För användning med (applikation) | DNA-polymeras I märker DNA genom nick-translation i samband med DNas I, andra-strängs cDNA-syntes i samband med RNas H, inkorporering av modifierade nukleotider, omvända transkriptaser |
| Förvaringsbuffert | OPTIZYME™ DNA Pol I-buffert 10X: Tris HCl 500 mM (7,5 pH vid 25 °C), MgCl2 100 mM, DTT 10 mM |
| Innehåll och lagring | -20 °C |
| Källa | E. coli-celler med en klonad polA-gen |
| Kvantitet | 2 500 U |
| Produkttyp | DNA-polymeras I |
| Form | Vätska |