Läs mer
OPTIZYME™ HpaII, Fisher BioReagents™
Produktkod. 11974792
Change view
Kvantitet:
1000 U
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
11974792 1000 U Varje
1 options
Produktkod. 11974792 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP80321
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
5'...C^CG G...3'
3'...GGC^C...5'
Levereras med: 10X OPTIZYME Buffert 4
Villkor för 100 % aktivitet:
  • 1X OPTIZYME Buffert 4: 33 mM Tris-acetat (pH 7,9 vid 37 °C), 10 mM Mg-acetat, 66 mM K-acetat och 0,1 mg/ml BSA
  • Inkubera vid 37 °C
Enzymaktivitet i OPTIZYME buffertar:
  • Buffert 1: 50 - 100 %
  • Buffert 2: 50 - 100 %
  • Buffert 3: 0 - 20 %
  • Buffert 4: 100 %
  • Buffert 5: 20 - 50 %
Förvaringsbuffert:
  • 10 mM Tris-HCl (pH 7,4 vid 25 °C), 100 mM NaCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA och 50 % (v/v) glycerol
  • Ligering och återklyvning:
  • Mer än 95 % av DNA-fragmenten kan ligeras och skäras igen efter 50-faldig överspjälkning med HpaII.
  • Kompatibla ändar: Bsp119I, Bsu15I, Hin1I, MaeII, NarI, Psp1406I, SsiI, TaqI, XmiI
  • Metyleringseffekter:
  • Dam: Överlappar aldrig - ingen effekt
  • Dcm: Överlappar aldrig - ingen effekt
  • CpG: Överlappar helt - blockerad
    • CCGG
  • (Klyvningen är blockerad)
  • EcoKI: Överlappar aldrig – ingen effekt
  • EcoBI: Överlappar aldrig - ingen effekt
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Koncentration 10 U/μ L
    Komponenter 25 till 50 % vatten,> 50% Glycerin
    Inkubatortemperatur 37 °C
    För användning med (applikation) >95 % av DNA-fragmenten kan ligeras och skäras igen efter 50-faldig översmältning med HaeIII
    Förvaringsbuffert 10 mM Tris HCl (pH 7,4 vid 25 °C), 100 mM NaCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA, 50 % glycerol
    Innehåll och lagring Förvara behållaren väl tillsluten
    Kvantitet 1000 U
    Klipp webbplats C.CGG
    Produkttyp HpaII
    Form Vätska