Läs mer
OPTIZYME™ MspI (HpaII), Fisher BioReagents™
Produktkod. 11974802
Change view
Kvantitet:
3000 U
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
11974802 3000 U Varje
1 options
Produktkod. 11974802 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP80481
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
5'...C^CG G...3'
3'...GGC^C...5'
Levereras med: 10X OPTIZYME Buffert 4
Villkor för 100 % aktivitet:
  • 1X OPTIZYME Buffert 4: 33 mM Tris-acetat (pH 7,9 vid 37 °C), 10 mM Mg-acetat, 66 mM K-acetat och 0,1 mg/ml BSA
  • Inkubera vid 37 °C
Enzymaktivitet i OPTIZYME buffertar:
  • Buffert 1: 50 - 100 %
  • Buffert 2: 50 - 100 %
  • Buffert 3: 0 - 20 %
  • Buffert 4: 100 %
  • Buffert 5: 0 - 20 %
Förvaringsbuffert:
  • 10 mM kaliumfosfat (pH 7,5 vid 25 °C), 200 mM NaCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA och 50 % (v/v) glycerol
  • Ligering och återklyvning:
  • Mer än 95 % av DNA-fragmenten kan ligeras och skäras igen efter 50-faldig översmältning med MspI.
  • Anmärkning:
    • När det externa C i sekvensen: CCGG är metylerad, både MspI och HpaII kan inte klyvas. MspI är en isoschizomer av HpaII. Men till skillnad från HpaII kan MspI klyva sekvensen när den interna C-resten är metylerad.
  • Kompatibla ändar: Bsp119I, Bsu15I, Hin1I, Hin6I, MaeII, NarI, Psp1406I, SsiI, TaqI, XmiI
  • Metyleringseffekter:
  • Dam: Överlappar aldrig - ingen effekt
  • Dcm: Överlappar aldrig - ingen effekt
  • CpG: Överlappar helt - ingen effekt
    • CCGG
  • (Ingen effekt på klyvningen)
  • EcoKI: Överlappar aldrig – ingen effekt
  • EcoBI: Överlappar aldrig - ingen effekt
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Koncentration 10 U/μ L
    Komponenter 10X OPTIZYME™ Buffert 4
    Inkubatortemperatur 37 °C
    pH 7.4
    För användning med (applikation) Genkloning och DNA-genotypning
    Förvaringsbuffert 10 mM kaliumfosfat (pH 7,5 vid 25 °C), 200 mM NaCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA, 50 % glycerol
    Kvantitet 3000 U
    Klipp webbplats C.CGG
    Produkttyp MspI
    Form Vätska