Läs mer
OPTIZYME™ inte jag, Fisher BioReagents™
Beskrivning
5'...GC^GGCCG C...3'
3'...CGCCGG^C G...5'
Villkor för 100 % aktivitet
- 1X OPTIZYME Buffert 3: 50 mM Tris-HCl (pH 7,5 vid 37 °C), 10 mM MgCl2 , 100 mM NaCl och 0,1 mg/ml BSA.
- Inkubera vid 37 °C.
3 enzymaktivitet i OPTIZYME buffertar
- Buffert 1: 0 - 20 %
- Buffert 2: 20 - 50 %
- Buffert 3: 100 %
- Buffert 4: 0 - 20 %
- Buffert 5: 20 - 50 %
20 mM Tris-HCl (pH 7,8 vid 25 °C), 100 mM NaCl, 0,1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0,02 % Triton X-100 0,2 mg/ml BSA och 50 % (volym/volym) glycerol.
Ligering och återklyvning:
Mer än 95 % av DNA-fragmenten kan ligeras och skäras om efter en 50-faldig översmältning med NotI.
Digestion av agaros-inbäddat DNA:
Minst 5 enheter NotI krävs för fullständig nedbrytning av μ1 g agarosinbäddat lambda-DNA på 16 timmar.
Kompatibla ändar: Bsp120I, CfrI, Eco52I.
Metyleringseffekter:
Dam: överlappar aldrig - ingen effekt.
Dcm: överlappar aldrig - ingen effekt.
CpG: helt överlappar - blockerad.
- GCGGCCGC
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 10 U/μ L |
| Komponenter | 25 till 50 % vatten,> 50% Glycerin |
| pH | 7.4 |
| För användning med (applikation) | >90 % av DNA-fragmenten kan ligeras och skäras igen efter 50-faldig översmältning med Not I |
| Förvaringsbuffert | 20 mM Tris HCl (pH 7,8 vid 25 °C), 100 mM NaCl, 0,1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0,02 % Triton™ X-100 , 0,2 mg/ml BSA, 50 % glycerol |
| Innehåll och lagring | Förvara behållaren väl tillsluten |
| Kvantitet | 1000 U |
| Klipp webbplats | GC.GGCCGC |
| Produkttyp | Inte jag |
| Form | Vätska |