Läs mer
OPTIZYME™ NsiI (Mph1103I) Fisher BioReagents™
Produktkod. 11974812
Change view
Kvantitet:
1000 U
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
11974812 1000 U Varje
1 options
Produktkod. 11974812 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP80581
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
5'...ATGCA^T...3'
3'...T^ACGT A...5'
Levereras med: 10X OPTIZYME Buffert 5
Villkor för 100 % aktivitet:
  • 1X OPTIZYME Buffert 5: 10 mM Tris-HCl (pH 8,5 vid 37 °C), 10 mM MgCl2 , 100 mM KCl och 0,1 mg/ml BSA
  • Inkubera vid 37 °C
Enzymaktivitet i OPTIZYME buffertar:
  • Buffert 1:0– 20 %
  • Buffert 2: 50 - 100 %
  • Buffert 3: 20 - 50 %
  • Buffert 4: 50 - 100 %
  • Buffert 5: 100 %
Förvaringsbuffert:
  • 10 mM Tris-HCl (pH 7,4 vid 25 °C), 200 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA och 50 % (volym/volym) glycerol
  • Ligering och återklyvning:
  • Mer än 95 % av DNA-fragmenten kan ligeras och skäras igen efter 50-faldig översmältning med Nsil.
  • Kompatibla ändar: Alw21I, PstI, SdaI, SduI
  • Metyleringseffekter:
  • Dam: Överlappar aldrig - ingen effekt
  • Dcm: Överlappar aldrig - ingen effekt
  • CpG: Överlappar aldrig - ingen effekt
  • EcoKI: Överlappar aldrig – ingen effekt
  • EcoBI: Kan överlappa - effekt ej fastställd
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Koncentration 10 U/μ L
    Komponenter 25 till 50 % vatten,> 50 % glycerin, 1 till 2,5 % kaliumklorid
    pH 7.4
    För användning med (applikation) >90 % av DNA-fragmenten kan ligeras och skäras igen efter 50-faldig översmältning med Not I
    Förvaringsbuffert 10 mM Tris HCl (pH 7,4 vid 25 °C), 200 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA, 50 % glycerol
    Innehåll och lagring Förvara behållaren väl tillsluten
    Kvantitet 1000 U
    Klipp webbplats ATGCA.T
    Produkttyp NsiI
    Form Vätska