Läs mer
OPTIZYME™ SacI, Fisher BioReagents™
Beskrivning
5'...GAGCT^C...3'
3'...C^TCGA G...5'
Levereras med: 10X OPTIZYME Ecl136II, SacI-
buffertvillkor för 100 % aktivitet:
- 1X OPTIZYME Buffert Ecl136II, SacI: 10 mM Bis-Tris Propan-HCl (pH 6,5 vid 37 °C), 10 mM MgCl2 och 0,1 mg/ml BSA
- Inkubera vid 37 °C
- Buffert 1: 50 - 100 %
- Buffert 2: 20 - 50 %
- Buffert 3: 0 - 20 %
- Buffert 4: 50 - 100 %
- Buffert 5: 0 - 20 %
- 10 mM Tris-HCl (pH 7,4 vid 25 °C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA och 50 % (volym/volym) glycerol
- SacI är känslig för cytosinmetylering vid GAGmCTC men inte GAGCTmC och okänslig för adeninmetylering vid GmAGCTC/. AluI-metyltransferas (AGmCT) kan användas för att blockera SacI.
- Supercoiled plasmider kan kräva upp till 5 gånger mer SacI för fullständig digestion än linjärt DNA.
- SacI hämmas av vanliga kliniska antikoagulantia som finns i vissa preparat av antikoagulerat perifert blod och benmärg. Nivåer av EDTA och ACD (citronsyra-natriumcitrat-dextros) i standardprovberedningen har visat sig hämma SacI. Tre gånger den normala koncentrationen för heparin krävs för att hämma SacI.
Metyleringseffekter:
Damm: Överlappar aldrig - ingen effekt
Dcm: Överlappar aldrig - ingen effekt
CpG: Kan överlappa - ingen effekt
- 5'...m5C GAGCTm5C G...3'
- 5'...TGm6AGCTC(N) 4 TGCT...3'
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 10 U/μ L |
| Komponenter | 10X OPTIZYME™ Ecl136II, SacI-buffert |
| Inkubatortemperatur | 37 °C |
| pH | 7.4 |
| För användning med (applikation) | >95 % av DNA-fragmenten kan ligeras och skäras igen efter 50-faldig översmältning med SacI |
| Förvaringsbuffert | 10 mM Tris HCl (pH 7,4 vid 25 °C), 100 mM KCl, 1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0,2 mg/ml BSA, 50 % glycerol |
| Kvantitet | 2000 U |
| Klipp webbplats | GAGCT.C |
| Produkttyp | SacI |
| Form | Vätska |