Läs mer
OPTIZYME™ Sau3AI (Bsp143I), Fisher BioReagents™
Kvantitet:
300 U
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
5'...^G A T C ...3'
3'... C T A G^...5'
Supplied with: 10X OPTIZYME Buffer Sau3AI
Conditions for 100% Activity:
- 1X OPTIZYME Buffer Sau3AI: 33mM Tris-acetate (pH 7.9 at 37°C), 10mM Mg-acetate, 66mM K-acetate, 0.02% Triton X-100 and 0.1mg/ml BSA
- Incubate at 37°C
- Buffer 1: 20 - 50%
- Buffer 2: 20 - 50%
- Buffer 3: 0 - 20%
- Buffer 4: 50 - 100%
- Buffer 5: 0 - 20%
- 10mM Tris-HCl (pH 7.4 at 25°C), 10mM KCl, 1mM DTT, 1mM EDTA, 0.2mg/ml BSA and 50% (v/v) glycerol
- 5'...Gm6ATC...3'
- 5'...GATm5C G...3'
- 5'...TGm6ATC(N)6 TGCT...3'
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 10 U/μL |
| Komponenter | 10X OPTIZYME™ Buffer Sau3AI |
| Inkubatortemperatur | 37°C |
| pH | 7.4 |
| För användning med (applikation) | >95% of DNA fragments can be ligated and re-cut after 50-fold over-digestion with Sau3AI |
| Förvaringsbuffert | 10mM Tris HCl (pH 7.4 at 25°C), 100mM KCl, 1mM EDTA, 1mM DTT, 0.2mg/mL BSA, 50% Glycerol |
| Kvantitet | 300 U |
| Klipp webbplats | .GATC. |
| Produkttyp | Sau3AI |
| Form | Liquid |