Läs mer
OPTIZYME™ SmåI, Fisher BioReagents™
Beskrivning
5'...CCC^GG G...3'
3'...GGG^CC C...5'
Levereras med: 10X OPTIZYME Buffert 4
Villkor för 100 % aktivitet:
- 1X OPTIZYME Buffert 4: 33 mM Tris-acetat (pH 7,9 vid 37 °C), 10 mM Mg-acetat, 66 mM K-acetat och 0,1 mg/ml BSA
- Inkubera vid 30 °C
- Buffert 1: 50 - 100 %
- Buffert 2: 0 - 20 %
- Buffert 3: 0 - 20 %
- Buffert 4: 100 %
- Buffert 5: 0 - 20 %
- 10 mM Tris-HCl (pH 7,4 vid 25 °C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA och 50 % (v/v) glycerol
- Inkubation vid 37 °C resulterar i 50 % aktivitet. Smal har en halveringstid på 15 minuter vid 37 °C.
- Inkubation vid 25 °C resulterar i 100 % aktivitet.
- SmaI behöver K+ för att fungera för aktivitet.
Damm: Överlappar aldrig - ingen effekt
Dcm: Överlappar aldrig - ingen effekt
CpG: Överlappar helt - blockerad
- CCCGGG
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 10 U/μ L |
| Komponenter | 10X OPTIZYME™ Buffert 4 |
| Inkubatortemperatur | 30 °C |
| pH | 7.4 |
| För användning med (applikation) | >90 % av pUC19-DNA-fragmenten kan ligeras och skäras igen efter 50-faldig översmältning med Smal |
| Förvaringsbuffert | 10 mM Tris HCl (pH 7,4 vid 25 °C), 100 mM KCl, 1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0,2 mg/ml BSA, 50 % glycerol |
| Kvantitet | 1200 U |
| Klipp webbplats | CCC.GGG |
| Produkttyp | SmåI |
| Form | Vätska |