Läs mer
OPTIZYME™ T4 DNA polymeras, Fisher BioReagents™
Beskrivning
OPTIZYME™ T4 DNA Pol är ett mallberoende DNA-polymeras som katalyserar 5'-> 3'-syntes från primat enkelsträngat DNA.
Applikationer och funktioner:
- OPTIZYME T4 DNA-polymeras skapar trubbiga DNA-ändar genom att fylla i 5'-överhäng och/eller ta bort 3'-överhäng
- Skapande av trubbiga PCR-produkter med 3'-dA överhäng
- Oligonukleotidriktad platsspecifik mutagenes
- Syntes av märkta DNA-sonder (genom ersättningsreaktion)
- Ligeringsoberoende kloning av PCR-produkter
- Aktiv i buffertar för OPTIZYME restriktionsenzymer, omvända transkriptaser och T4 DNA-ligas
- 3'-> 5' exonukleasaktivitet
- Saknar 5'-> 3' exonukleasaktivitet
Levereras med:
5X OPTIZYME T4 DNA Pol-buffert: 335 mM Tris-HCl (pH 8,8 vid 25 °C), 33 mM MgCl2 , 5 mM DTT, 84 mM (NH 4 ) 2 SO 4
Källa: E. Coli celler med en klonad gen 43 av bakteriofag T4
Kvalitetskontroll:
Endodeoxiribonukleas-fri
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 5 U/μ l |
| Färg | Färglös |
| pH | 7.5 |
| För användning med (applikation) | Syntes av märkta DNA-sonder, skapande av trubbiga PCR-produkter med 3'-dA-överhäng, ligeringsoberoende kloning av PCR-produkter, restriktionsenzymer, omvända transkriptaser och T4 DNA-ligas |
| Förvaringsbuffert | OPTIZYME™ T4 DNA Pol-buffert 5X: Tris HCl 335 mM (8,8 pH vid 25 °C), MgCl2 33 mM, DTT 5 mM, (NH4)2SO4 84 mM |
| Innehåll och lagring | -20 °C |
| Källa | E. coli-celler med en klonad gen 43 av bakteriofag T4 |
| Kvantitet | 100 U |
| Produkttyp | T4 DNA-polymeras |
| Form | Vätska |