Läs mer
OPTIZYME™ XbaI, Fisher BioReagents™
Produktkod. 11984842
Change view
Kvantitet:
10 000 enheter
2000 U
Koncentration:
10 U/μ L
50 enheter/μl
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Koncentration unitSize
11984842 2000 U 10 U/μ L Varje
11994842 10 000 enheter 50 enheter/μl Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11984842 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP80081
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
5'...T^CTAG A...3'
3'...AGATC^T...5'
Levereras med: 10X OPTIZYME Buffert 4
Villkor för 100 % aktivitet
  • 1X OPTIZYME Buffert 4: 33 mM Tris-acetat (pH 7,9 vid 37 °C), 10 mM Mg-acetat, 66 mM K-acetat och 0,1 mg/ml BSA
  • Inkubera vid 37 °C
Enzymaktivitet i OPTIZYME buffertar:
  • Buffert 1: 50 - 100 %
  • Buffert 2: 50 - 100 %
  • Buffert 3: 20 - 50 %
  • Buffert 4: 100 %
  • Buffert 5: 0 - 20 %
Lagringsbuffert:
10 mM Tris-HCl (pH 7,4 vid °25 C), 100 mM KCl, 7 mM 2-merkaptoetanol, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA och 50 % (
v/v) glycerol Ligering och återklyvning:
Mer än 95 % av DNA-fragmenten kan ligeras och skäras igen efter en 50-faldig översmältning med Xbal.
Digestion av agaros-inbäddat DNA:
Minst 5 enheter Xbal krävs för fullständig nedbrytning av 1 μg agarosinbäddat lambda-DNA på 16 timmar.
Anmärkningar:
  • XbaI blockeras av överlappande dammetylering.
  • För att undvika dammetylering, använd en dam-, dcm- stam.
Kompatibla ändar: BcuI, Eco130I, NheI,
XmaJI Metyleringseffekter:
Damm: Kan överlappa - blockerad
  • 5'...TCTAGm6A TC...3'
  • 3'...AGATC Tm6AG...5'
  • (Klyvningen är blockerad)
Dcm: Överlappar aldrig - ingen effekt
CpG: Överlappar aldrig - ingen effekt
EcoKI: Överlappar aldrig - ingen effekt
EcoBI: Överlappar aldrig - ingen effekt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 10 U/μ L
Komponenter 10X OPTIZYME™ Buffert 4
Inkubatortemperatur 37 °C
pH 7.4
För användning med (applikation) Indikerar ligeringseffektivitet för DNA-fragment som genereras genom digestion med restriktionsenzymet
Förvaringsbuffert 10 mM Tris HCl (pH 7,4), 100 mM KCl, 7 mM 2-merkaptoetan, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA, 50 % glycerol
Kvantitet 2000 U
Klipp webbplats T.CTAGA
Produkttyp XbaI
Form Vätska