Läs mer
Thermo Scientific™ Optochin skiva
Produktkod. 11903842
Change view
Förpackningstyp:
1 patron/pk.
5 patroner/pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Paket med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förpackningstyp unitSize
11903842 1 patron/pk. Paket med 50
11429858 5 patroner/pk. Paket med 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11903842 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer DD0001T
Thermo Scientific™ Oxoid Optochin Disc är för differentiering av Streptococcus pneumoniae .
Thermo Scientific™ Oxoid Optochin Disc är för differentiering av Streptococcus pneumoniae .
Beställningsvarningar:
5 μg. 50 skivor/kassett. 1 vagn/pk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antimikrobiella medel Optochin (etylhydrokupreinhydroklorid)
Koncentration 5 μg
Produkttyp Optochin skiva
Testtyp Mikrobiell differentiering
Material papper
Förpackningstyp 1 patron/pk.
Kvantitet 50 skivor/kassett
Art Streptococcus pneumoniae