Läs mer
Thermo Scientific™ Optochin skiva
Förpackningstyp:
1 patron/pk.
5 patroner/pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Paket med 50
Beskrivning
Thermo Scientific™ Oxoid Optochin Disc är för differentiering av Streptococcus pneumoniae .
Beställningsvarningar:
5 μg. 50 skivor/kassett. 1 vagn/pk.
Specifikationer
Specifikationer
| Antimikrobiella medel | Optochin (etylhydrokupreinhydroklorid) |
| Koncentration | 5 μg |
| Produkttyp | Optochin skiva |
| Testtyp | Mikrobiell differentiering |
| Material | papper |
| Förpackningstyp | 5 patroner/pk. |
| Kvantitet | 50 skivor/kassett |
| Art | Streptococcus pneumoniae |