Läs mer
Optovin, MedChemExpress
Produktkod. 16495986
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16495986 100 mg -
16451557 50 mg 50mg
16435368 10 mg -
16408087 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16495986 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12809
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Optovin is a reversible photoactivated TRPA1 ligand that enables light-mediated neuronal excitation. Optovin activates TRPA1 via structure-dependent photochemical reactions with redox-sensitive cysteine residues.
Optovin is a reversible photoactivated TRPA1 ligand that enables light-mediated neuronal excitation. Optovin activates TRPA1 via structure-dependent photochemical reactions with redox-sensitive cysteine residues.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Optovin
CAS 348575-88-2
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H13N3OS2
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 37 mg/mL (117.31 mM)
LEDER O=C1NC(S/C1=C\C2=C(C)N(C3=CC=CN=C3)C(C)=C2)=S
Molekylvikt (g/mol) 315.41
Formel vikt 315.41
Procent renhet 96.47%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid