Läs mer
Optovin, Tocris Bioscience™
Beskrivning
Reversible photoactive TRPA1 activator. Stimulates human TRPA1 channels in vitro and enables repeated photoactivation of motor behaviors in wild-type zebrafish (EC50 = 2 μM) and mice, in vivo.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Optovin |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 315.41 |
| Procent renhet | >99% |