Läs mer
Hirschmann Instruments™ opus™ Dispenser
Beskrivning
- Dispenser pekskärmsmodul inkl. brunt UV-skydd
- Med gänga A 45 mm, 3 adaptrar, 1 utmatningsenhet, 1 nätaggregat
- Med reagensrecirkulationssystem
- Överensstämmelse certifierad
- Seriell och USB gränssnitt
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 20 mL |
| Visa | TFT-pekskärm |
| Spänning | 100 till 240 V |