Läs mer
Hirschmann™ Opus™ Dispenser
Produktkod. 11692269
Change view
Volym (metrisk):
10 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
11692269 10 ml Varje
1 options
Produktkod. 11692269 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 9581010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36868.64 SEK
    26850.66 SEK / Paket med 1
    Save 10017.98 SEK
    27% Av
Beräknad leverans: 19-11-2026
Dispenserar direkt från reagensflaskan med hjälp av ett motordrivet reagensrecirkulationssystem. Hirschmann Instruments™ Opus™ Dispenser ger konsekventa resultat genom elektronisk kontroll.
  • Elektronisk styrning och dispensering av volymer
  • Ett ljusskyddsfönster för ventilblocket ingår också i leveransen
  • TFT-pekskärm med användarvänlig meny
  • Metodminne för nio olika dispenseringsprocedurer med lagring av alla inställningar
  • Seriedispensering upp till 9999 gånger
  • Standard stegfunktion
  • Mediarecirkulationssystem för enkel och snabb ventilering utan reagensförlust
  • Fri rotation
  • Överlägsna material och pålitlig kolvtätning, även vid problematiska media
  • Brun glascylinder tillgänglig för ljuskänsliga media
  • USB och RS232-gränssnitt för PC-anslutning
  • Integrering i automatiserade procedurer möjlig
Specifikationer
Noggrannhet 0.6%
Produkttyp Elektronisk flaskdispenser
Volym (metrisk) 10 ml
Visa TFT-pekskärm
Inkluderar EU, USA, Storbritannien kontakttyp
Spänning 100 till 240 V