Läs mer
Hirschmann™ Opus™ Dispenser handbrytare
Produktkod. 10401541
Change view
Typ:
Hand nyckel
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
10401541 Hand nyckel Varje
1 options
Produktkod. 10401541 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 9564001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1215.45 SEK
    809.15 SEK / Paket med 1
    Save 406.30 SEK
    33% Av
Beräknad leverans: 25-11-2026
Handbrytare för att fjärrutlösa utmatningssteget med en opus™ dispenser.
  • För opus™
  • Programmerbar
Specifikationer
För användning med (applikation) Starta doseringen (för basenheter 10 + 20 + 50 ml)
Antal per förpackning 1 vardera
Typ Hand nyckel