Läs mer
Hirschmann™ opus™ Dispenser
Produktkod. 10033413
Change view
Volym (metrisk):
50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
10033413 50 ml Varje
1 options
Produktkod. 10033413 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 9581050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31130.32 SEK
    26850.66 SEK / Paket med 1
    Save 4279.66 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 26-11-2026
Garanterar utmärkt noggrannhet vid seriedispensering. Hirschmann Instruments™ opus™ Dispenser är för motordriven dispensering direkt från reagensflaskan.
  • Finns i tre olika volymer
  • Dispenser pekskärmsmodul inkl. brunt UV-skydd
  • Komplett elektronisk styrning
  • Med reagensrecirkulationssystem
  • Seriell och USB gränssnitt
Specifikationer
Noggrannhet 0.6%
Produkttyp Opus dispenser
Volym (metrisk) 50 ml
För användning med (applikation) För motordriven dispensering direkt från reagensflaskan
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz