Läs mer
Hirschmann™ Opus™ Pedalbrytare
Produktkod. 10401731
Change view
Färg:
Svart, Blå
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
10401731 Svart, Blå Varje
1 options
Produktkod. 10401731 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 9564002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1472.16 SEK
    985.05 SEK / Paket med 1
    Save 487.11 SEK
    33% Av
I lager
En pedalomkopplare för att trigga dispensering och titrering.
  • Ger handsfree-drift
  • Variabel brytarprogrammering
  • Tillbehörsartikel
  • Lämplig för Opus™ dispensrar och titreringsenheter
  • Anslutningskabel ingår
Specifikationer
Färg Svart, Blå
För användning med (utrustning) Opus dispensrar och titreringsenheter
För användning med (applikation) Hands-Free Drift
Inkluderar Anslutningskabel
Typ Foot Key