Läs mer
Hirschmann™ Opus™ Systemplattform
Produktkod. 10105103
Change view
Kapacitet (metrisk):
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10105103 2000 mL Varje
1 options
Produktkod. 10105103 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 9586001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2866.50 SEK
    1872.51 SEK / Paket med 1
    Save 993.99 SEK
    34% Av
I lager
För tillförlitligt arbete med Opus-enheter och säker ställning av alla laboratorieflaskor upp till 2000 ml.
  • Grå till färgen
  • För flaskor upp till 2000 ml i kapacitet och 135 mm i diameter
  • Halkfri beläggningsyta
  • Kabelguide ingår
  • Tillbehörsartikel
Specifikationer
Färg Grå
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
För användning med (utrustning) Opus kontrollenhet
För användning med (applikation) Säker ställning av flaskor
Inkluderar Kabelguide
Typ Systemplattform