Läs mer
Hirschmann™ opus™ Titrering
Produktkod. 11328871
Change view
Volym (metrisk):
10 ml
Produktkod. Volym (metrisk)
11328871 10 ml
1 options
Produktkod. 11328871 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 9582010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29195.25 SEK
    21834.61 SEK / Paket med 1
    Save 7360.64 SEK
    25% Av
I lager
Garanterar utmärkt noggrannhet vid seriedispensering. Dispenser är för motordriven dispensering direkt från reagensflaskan.
  • Elektronisk styrning och titrering av volymer
  • Ett ljusskyddsfönster för ventilblocket ingår också i leveransen
  • TFT-pekskärm med användarvänlig meny
  • Metodminne för nio olika titreringsprocedurer med lagring av alla inställningar
  • Mediarecirkulationssystem för enkel och snabb ventilering utan reagensförlust
  • Fri rotation
  • Överlägsna material och pålitlig kolvtätning, även vid problematiska media
  • USB och RS232-gränssnitt för PC-anslutning
  • Integrering i automatiserade procedurer möjlig
  • Överensstämmelse certifierad
  • Finns i tre olika volymer
Specifikationer
Noggrannhet 0.6%
Produkttyp Elektronisk titrering av flasktopp
Beskrivning opus™ titrering, motoriserad flasktitrering med reagensrecirkulationssystem
Volym (metrisk) 10 ml
Visa TFT-pekskärm
För användning med (utrustning) Flaska
Inkluderar EU, USA, Storbritannien kontakttyp; 3 gängadaptrar (A32, A38, S40)
Ökar 0.01 mL
Precision 0.2%
Kvantitet 1 st
Spänning 240 V