Läs mer
Tocris Bioscience™ OR-486
Beskrivning
Potent and selective inhibitor of catechol-O-methyl-transferase.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | OR-486 |
| CAS | 7659-29-2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Molekylformel | C6H4N2O6 |
| Formel vikt | 200.11 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 200.106 |