Läs mer
OR-486, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Dinitrobenzene-1,2-diol |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4N2O6/c9-5-2-3(7(11)12)1-4(6(5)10)8(13)14/h1-2,9-10H |
| Formel vikt | 200.0069 |