missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

OR2C3 Antibody, Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Produktkod. 18043989 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
18043989 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18043989 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP297856AF647

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

OR2C3 Polyclonal specifically detects OR2C3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen OR2C3
Användningsområden Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Konjugera Alexa Fluor 647
Utspädning Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias olfactory receptor 2C3, Olfactory receptor 2C4, Olfactory receptor 2C5, Olfactory receptor OR1-30, olfactory receptor, family 2, subfamily C, member 3, olfactory receptor, family 2, subfamily C, member 4, olfactory receptor, family 2, subfamily C, member 5 pseudogene, OR2C4, OR2C5P, OST742
Värd art Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human OR2C3 fragment.
Reningsmetod Antigen Affinity-purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 81472
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.