Läs mer
Novus Biologicals™ OR7D4 Overexpression Lysate
Produktkod. 18087109 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mg
Produktkod. Kvantitet
18087109 0.1 mg
1 options
Produktkod. 18087109 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBP208916
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
The OR7D4 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC215316 and based on accession number NP_15191. The protein contains a C-terminal DDK tag.
För användning med (applikation) Western Blot
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert RIPA buffer
Renhet Protein
Testspecificitet Homo sapiens OR7D4, mRNA.
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Proteintillstånd Native
For Research Use Only