Läs mer
ORAI3 Antibody (2H2G9), DyLight 650, Novus Biologicals™
Produktkod. 18774023 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
18774023 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18774023 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP241326C
Mouse Monoclonal Antibody
ORAI3 Monoclonal antibody specifically detects ORAI3 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen ORAI3
Användningsområden Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona 2H2G9
Konjugera DyLight 650
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias ORAI calcium release-activated calcium modulator 3, TMEM142C
Värd art Mouse
Immunogen A 19 amino acid synthetic peptide from near the carboxy terminus of human ORAI3. Amino Acid Squence: ASNLPRSSASAAPSQAEPA
Reningsmetod Affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Immunology
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 93129
Målarter Human, Rat
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG2a