Läs mer
Orange/Blue Flexible PVC Peri-Pump Tubing, 2-Bridge, 0.25 mm (0.010 in.), 12/pack
Färg:
Orange/Blå
Material:
PVC
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 0.89 mm |
| Material | PVC |
| För användning med | Peristaltic Pumps |
| Färg | Orange/Blå |
| Flexibilitet | Flexible |
| Kvantitet | 12/Pk. |