Läs mer
Thermo Scientific Chemicals orange G
Produktkod. 10371691 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10371691 10 g Glasflaska 10g
10248433 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10371691 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 416550100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1936-15-8 | C16H10N2Na2O7S2 | 452.36 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1936-15-8
Molekylformel C16H10N2Na2O7S2
Molekylvikt (g/mol) 452.36
MDL-nummer MFCD00012457
InChI-nyckel AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Synonym Acid Orange 10, 7-Hydroxy-8-(phenylazo)-1, 3-naphthalenedisulfonic acid, disodium salt, C.I. 16230
PubChem CID 131850556
IUPAC-namn (8Z)-7-oxo-8-(fenylhydrazinyliden)naftalen-1,3-disulfonsyra;natrium
LEDER [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC2=C(\C(=N\NC3=CC=CC=C3)C(=O)C=C2)C(=C1)S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Orange G
Smältpunkt 141.0°C
Namnnotering Pure
Beilstein 16, 300
Löslighetsinformation Solubility in water: 50g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in ethanol and diethyl ether
Formel vikt 452.35
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 10 g
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.