Läs mer
Orange G/blue loading dye (6X)
Beskrivning
Orange G/blått laddningsfärgämne (6X) används för att ladda DNA-prover i gelelektroforesbrunnar och spåra migration under elektrofores. Det används i protokoll för molekylärbiologi. Det används också i nukleinsyragelelektrofores& blotting. Det används för att förbereda DNA-markörer och prover för laddning på agaros- eller polyakrylamidgeler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Orange G/blått laddningsfärgämne (6X) används för att ladda DNA-prover i gelelektroforesbrunnar och spåra migration under elektrofores. Det används i protokoll för molekylärbiologi. Det används också i nukleinsyragelelektrofores& blotting. Det används för att förbereda DNA-markörer och prover för laddning på agaros- eller polyakrylamidgeler.
Löslighet
Ej blandbar i vatten.
Anteckningar
Innehåller: 0,25 % Orange-G, 0,25 % bromfenolblått, 0,25 % xylencyanol FF, 15 % Ficoll 30 mM EDTA i autoklaverat DI-vatten
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Orange G/blue loading dye |
| Koncentration | 6X |
| Löslighetsinformation | Not miscible in water. |
| Kvantitet | 10 ml |
| Fysisk form | Vätska |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.