missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Orange G/blue loading dye (6X)

Produktkod. 15434369
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 ml
25 ml
Förpackningsstorlek:
10ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15434369 25 ml 25ml
15424369 10 ml 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15434369 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61877.AC
Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Orange G/blått laddningsfärgämne (6X) används för att ladda DNA-prover i gelelektroforesbrunnar och spåra migration under elektrofores. Det används i protokoll för molekylärbiologi. Det används också i nukleinsyragelelektrofores& blotting. Det används för att förbereda DNA-markörer och prover för laddning på agaros- eller polyakrylamidgeler.

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

Applikationer
Orange G/blått laddningsfärgämne (6X) används för att ladda DNA-prover i gelelektroforesbrunnar och spåra migration under elektrofores. Det används i protokoll för molekylärbiologi. Det används också i nukleinsyragelelektrofores& blotting. Det används för att förbereda DNA-markörer och prover för laddning på agaros- eller polyakrylamidgeler.

Löslighet
Ej blandbar i vatten.

Anteckningar
Innehåller: 0,25 % Orange-G, 0,25 % bromfenolblått, 0,25 % xylencyanol FF, 15 % Ficoll 30 mM EDTA i autoklaverat DI-vatten
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Orange G/blue loading dye
Koncentration 6X
Löslighetsinformation Not miscible in water.
Kvantitet 25 ml
Fysisk form Vätska

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.