Läs mer
Orange G, Electrophoresis Grade
Produktkod. 15415059
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15415059 25 g 25g
15425059 100 g 100g
15435059 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15415059 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J62743.14
Request Bulk or Custom Format
Kollagenfläck för bindväv
Kollagenfläck för bindväv
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1936-15-8
Molekylformel C16H10N2Na2O7S2
Molekylvikt (g/mol) 452.36
MDL-nummer MFCD00012457
InChI-nyckel AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Synonym C.I. 16230; Acid Orange 10
PubChem CID 131850556
LEDER [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC2=C(\C(=N\NC3=CC=CC=C3)C(=O)C=C2)C(=C1)S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Orange G
Beilstein 4120705
Löslighetsinformation Soluble in water or methyl cellosolve; Slightly soluble in ethanol
IUPAC-namn dinatrium (8Z)-7-oxo-8-(2-fenylhydrazin-1-yliden)-7,8-dihydronaftalen-1,3-disulfonat
Formel vikt 452.38
Kvalitet Elektrofores
Färg Orange till rött
Kvantitet 25 g
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.