Läs mer
Melford Orange-G Loading Dye 6X Solution
Beskrivning
6X koncentrerad laddningsfärg för molekylärbiologiska tillämpningar.
6X koncentrerad laddningsfärg för molekylärbiologiska tillämpningar.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Orange-G Loading Dye 6 x Solution |
| CAS | 7732-18-5, 1936-15-8, 56-81-5 |
| Anteckningar om renhetsgrad | Molecular Biology |
| Kvantitet | 25 ml |