Läs mer
Orange G natriumsalt, MP Biomedicals
Produktkod. 11442582 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11442582 100 g 100g
11432582 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11442582 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215178780
Kemiska identifierare
CAS 1936-15-8
Molekylformel C16H10N2Na2O7S2
Molekylvikt (g/mol) 452.36
MDL-nummer MFCD00012457
InChI-nyckel AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Synonym Acid orange 10, 7- hydroxy-8- phenylazo-1, 3- naphthalenedisulfonic acid
PubChem CID 131850556
IUPAC-namn dinatrium (8Z)-7-oxo-8-(2-fenylhydrazin-1-yliden)-7,8-dihydronaftalen-1,3-disulfonat
LEDER [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC2=C(\C(=N\NC3=CC=CC=C3)C(=O)C=C2)C(=C1)S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Orange G Sodium Salt
Formel vikt 452.4
Kvantitet 100 g