Läs mer
Thermo Scientific Chemicals orange II
Produktkod. 10677411 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10677411 25 g Glasflaska 25g
10330724 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10677411 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 416560250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 633-96-5 | C16H11N2NaO4S | 350.324 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 633-96-5
Molekylformel C16H11N2NaO4S
Molekylvikt (g/mol) 350.324
MDL-nummer MFCD00011657
InChI-nyckel IGQFKZCLTLAWLO-UHFFFAOYSA-M
Synonym Acid Orange 7, C.I. 15510, p-(2-Hydroxy-1-naphthylazo)benzenesulfonic acid, sodium salt
PubChem CID 44135675
IUPAC-namn natrium;4-[2-(2-oxonaftalen-1-yliden)hydrazinyl]bensensulfonat
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=O)C2=NNC3=CC=C(C=C3)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Orange II
Smältpunkt 164.0°C
Namnnotering Pure
Absorptionsförhållande 0.93 to 0.98 (P-15/P+15)
Bio. Stain Comm. Certifiering Pass
Färginnehåll 85% min.
Beilstein 16, 274
Merck Index 15, 6953
Löslighetsinformation Solubility in water: 116g/L (30°C).
Infrarött spektrum Authentic
Lambda Max 480 to 486nm (c=0.01 g/l, H2O)
Formel vikt 350.32
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
Färg Blå till grön
Kvantitet 25 g
Fysisk form Kristallint pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Orange(II)
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.