Läs mer
KARTELL Orange K32 slang
Produktkod. 10429951
Diameter (metrisk) Inre:
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Förpackningsstorlek:
10m
Produktkod. 10429951
Brand: KARTELL 0386400
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Orange K32-slangen är användbar för gaser, icke-frätande vätskor och medelkoncentrerade syror.
Rött gummi. Användbar för gaser, icke-frätande vätskor och medelkoncentrerade syror. Finns i olika storlekar från Kartell artikelnummer 0386000 till 0386800. Temperatur: +70 °C/-35 °C SH. A60 +/- 5
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Diameter (engelska) Inre 0,24 tum
Diameter (metrisk) Inre 6 mm
Material Gummi
Diameter (engelska) Yttre 0,47 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 12 mm
Total längd (engelska) 32.81 ft.
Total längd (metrisk) 10 m
Sterilitet Icke-steril
Färg Orange
Produkttyp Gummislang