Läs mer
KARTELL Orange K32 slang
Beskrivning
Rött gummi. Användbar för gaser, icke-frätande vätskor och medelkoncentrerade syror. Finns i olika storlekar från Kartell artikelnummer 0386000 till 0386800. Temperatur: +70 °C/-35 °C SH. A60 +/- 5
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Diameter (engelska) Inre | 0,39 tum |
| Diameter (metrisk) Inre | 10 mm |
| Material | Gummi |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,55 tum. |
| Diameter (metrisk) Yttre | 14 mm |
| Total längd (engelska) | 32,81 tum. |
| Total längd (metrisk) | 10 m |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Orange |
| Visa mer |