Läs mer
Bochem™ Orange plastpall
Produktkod. 10122511
Change view
Färg:
Orange
Diameter (metrisk) bas:
450 mm
Höjd (metrisk):
420 mm
Material:
Plast
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Färg Diameter (metrisk) bas Höjd (metrisk) Material Förpackningsstorlek
10122511 Orange 450 mm 420 mm Plast Varje
1 options
Produktkod. 10122511 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 8003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2345.93 SEK
    1621.41 SEK / Paket med 1
    Save 724.52 SEK
    30% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 12-11-2026
Tillverkad av plast. BOCHEM™ Orange plastpall håller tillbehör inom räckhåll.
  • GS säkerhetskontroll
Specifikationer
Produkttyp Kick Pall
Färg Orange
Diameter (metrisk) bas 450 mm
Diameter (metrisk) 300 mm
Höjd (metrisk) 420 mm
Kvantitet 1 st
Material Plast