Läs mer
Spectrum™ Labs Orange/vit polypropen parad standard och viktad stängning
Produktkod. 11570910
Change view
Kvantitet:
20 st
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11570910 20 st Paket med 20
1 options
Produktkod. 11570910 Leverantör Spectrum™ Labs Leverantörsnummer 132753
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3160.00 SEK
    2872.09 SEK / Paket med 20
    Save 287.91 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 10-02-2027
Kan användas i kombination med en vanlig stängning för att uppnå en vertikal position av dialysslangen, vilket ökar dialyshastigheten
Kan användas i kombination med en vanlig stängning för att uppnå en vertikal position av dialysslangen, vilket ökar dialyshastigheten. Polypropenförslutningen innehåller en syratvättad, fluorkarbonbelagd stång i rostfritt stål inbäddad på baksidan. Ej för användning med cellulosaester eller PVDF-rör.
Specifikationer
Produkttyp Parad standard och viktad stängning
Material Polypropen
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Parad standard och viktad stängning
Färg Orange/Vit
Steriliseringsmetod Autoklaveringsbar
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 121 °C
Kvantitet 20 st
För användning med (applikation) För standardbetyg RC dialysslang