Läs mer
Orantinib, MedChemExpress
Produktkod. 16474018
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16474018 10 mg -
16420377 50 mg -
16415016 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16474018 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10517
MedChemExpress Orantinib (SU6668; TSU-68) is a multi-targeted receptor tyrosine kinase inhibitor with Kis of 2.1 μM, 8 nM and 1.2 μM for Flt-1, PDGFRβ and FGFR1, respectively.
Orantinib (SU6668
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Orantinib
Fysisk form Powder
CAS 252916-29-3
Färg Deep Yellow
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H18N2O3
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym SU6668 TSU-68
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 28 mg/mL (90.22 mM)
LEDER CC1=C(/C=C2C3=CC=CC=C3NC/2=O)NC(C)=C1CCC(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 310.35
Formel vikt 310.35
Procent renhet 98.18%