Läs mer
Orbifloxacin-d4, TRC
Kvantitet:
0.5 mg
2.5 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
0.5mg
2.5mg
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Orbifloxacin-d4 |
| Molekylformel | C19 D4 H16 F3 N3 O3 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | rel-1-Cyclopropyl-7-[(3R,5S)-3,5-dimethyl-1-piperazinyl]-5,6,8-trifluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic-d4 Acid, cis-1-Cyclopropyl-7-(3,5-dimethyl-1-piperazinyl)-5,6,8-trifluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-Quinolinecarboxylic-d4 Acid, CP 104354-d4, Orbax-d4; |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20F3N3O3/c1-8-5-24(6-9(2)23-8)17-14(21)13(20)12-16(15(17)22)25(10-3-4-10)7-11(18(12)26)19(27)28/h7-10,23H,3-6H2,1-2H3,(H,27,28)/t8-,9+/i3D2,4D2 |
| LEDER | [2H]C1([2H])C(N2C=C(C(=O)O)C(=O)c3c(F)c(F)c(N4C[C@@H](C)N[C@@H](C)C4)c(F)c23)C1([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 7-[(3S,5R)-3,5-dimethylpiperazin-1-yl]-5,6,8-trifluoro-4-oxo-1-(2,2,3,3-tetradeuteriocyclopropyl)quinoline-3-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 399.4 |
| Formel vikt | 399.171 g/mol |
| Procent renhet | >95% (HPLC) |