Läs mer
Orbifloxacin, MedChemExpress
Produktkod. 16478506
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16478506 100 mg
1 options
Produktkod. 16478506 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0915
MedChemExpress Orbifloxacin is a synthetic broad-spectrum fluoroquinolone antibiotic which is approved for use in dogs.
Orbifloxacin is a synthetic broad-spectrum fluoroquinolone antibiotic which is approved for use in dogs.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Orbifloxacin
Fysisk form Solid
CAS 113617-63-3
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H20F3N3O3
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym CP-104354
Löslighetsinformation DMSO : 6 mg/mL (15.18 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER O=C(C1=CN(C2CC2)C3=C(C(F)=C(F)C(N4C[C@H](C)N[C@H](C)C4)=C3F)C1=O)O
Molekylvikt (g/mol) 395.38
Formel vikt 395.38
Procent renhet 99.36%