Läs mer
Labnet™ Orbit™ Orbital Shaker med låg hastighet
Produktkod. 11446717
Change view
Bana:
19 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Bana unitSize
11446717 19 mm Varje
1 options
Produktkod. 11446717 Leverantör Labnet™ Leverantörsnummer S2030LSB230V
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Orbit™ Low Speed Orbital Shaker med platt plattform är en högkvalitativ, allmän laboratorieshaker med ekonomisk analog kontroll.
  • De Orbit™ LS labbshaker med låg hastighet är en högkvalitativ, allmän laboratorieskak med ekonomisk analog kontroll.
  • Ekonomisk analog kontroll med lättvridbara rattar 19 mm omloppsbana för blotting, gelfärgning och allmän blandning
  • Strömlinjeformad design
  • Säkert för kylrum och inkubatoranvändning
  • Formad efter de andra modellerna i den populära linjen, den Orbit™ LS har en strömlinjeformad, kompakt design med lättåtkomlig kontrollpanel.
  • Elektroniska kontroller används för att ställa in hastighet och tid. Vreden som används för att välja parametrar vrids lätt och är tydligt markerade med motsvarande värden. En stor omloppsbana och låg hastighet gör Orbit™ LS användbar för färgning och avfärgning av geler, tvättblotter och allmän blandning. Shakern levereras med en 30 x 30 cm platt plattform i rostfritt stål och en halkfri gummimatta för att hålla tallrikar, fat och andra provbehållare på plats. Säker för användning i temperaturkontrollerade miljöer, den lilla profilen på denna shaker gör den idealisk för användning i inkubatorer som t.ex. Labnet 311 och 611-serien.
Specifikationer
Bana 19 mm
Hastighetsintervall 3 till 60 rpm
Spänning 230 V
Temperaturområde (metriskt) 4 °C till 70 °C
Rotation Cirkulär
Frekvens 50/60 Hz
Mått (L x B x H) 32 x 25,5 x 16 cm (12,6 x 10 x 6,3 tum)
Timerintervall 20 till 120 min. (10 min inkl.) eller Kontinuerlig