Läs mer
Grant Instruments™ PSU-20i multifunktionell orbital skakapparat, plattform
Produktkod. 12377627
Change view
Hastighetsintervall:
20 till 250 rpm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Hastighetsintervall Förpackningsstorlek
12377627 20 till 250 rpm Varje
1 options
Produktkod. 12377627 Leverantör Grant Instruments™ Leverantörsnummer PSU20i
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21145.49 SEK
    19696.43 SEK / Paket med 1
    Save 1449.06 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
PSU-20i Kraftfull och effektiv mikroprocessorstyrd, multifunktionell orbital skakapparat som ger allt som krävs för att blanda dina prover - rotation, fram- och återgående och vibration. Detta möjliggör optimering av blandningen, oavsett om det sker i kolvar, bägare, petriskålar eller andra laboratoriekärl.
  • Orbital rörelse (20 till 250 rpm), fram- och återgående (20 till 250 rpm) och vibrationsfunktioner allt i en produkt
  • Lastar upp till 8 kg
  • Fullt programmerbar sekvens som kan använda en eller alla funktioner
  • 6 utbytbara plattformar för kärl upp till 1000 ml inklusive en flernivåplattform för ett stort antal olika mikroplattor, petriskålar och odlingspåsar
  • Ömsesidig rotation: 0 till 360º vridvinkel, i 30 graders steg
  • Vibration: 0 till 5º vridvinkel, 1 grads steg
Justerbar plattform (PUP-330), som visas ovan, säljs separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bana 20 mm
Hastighetsintervall 20 till 250 rpm
Temperaturområde (metriskt) 4 °C till 40 °C
Visa LCD med 2 rader och 16 tecken